854140
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
Polecane produkty
Materiały
PTFE-faced rubber septum
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 100 ea
uszczelka śr.
11 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uszczelki zaciskane, 11 mm, z przegrodą PTFE/guma są przeznaczone do użytku z fiolkami z zaciskanym wieczkiem 12 x 32 mm. Przegrody PTFE/guma są kompatybilne z większością rozpuszczalników organicznych do momentu ich przebicia i nie są zalecane do rozpuszczalników aromatycznych, dwusiarczków węgla, rozpuszczalników chlorowanych i węglowodorów.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)