27059
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
clear glass vial (large opening)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial (large opening)
Właściwości
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Crimp top vials, which require an 11mm seal, are available in a variety of styles. These vials have a solid glass finish and are available with a 4.6 or 6.0mm ID opening. The larger opening increases the target area for needle penetration. The crimp seals for these vials are available in a variety of colors.
Zastosowanie
Został on wykorzystany w aparacie do karmienia Wasmannia auropunctata, aby zrozumieć wpływ 2,5-dimetylo-3-(2-metylobutylo)pirazyny (2-MeBudiMePy) na zachowanie żywieniowe.
Przydatność
Kompatybilność z autosamplerem:
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Seria I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 i Seria 200
Autosamplery GC i LC Shimadzu
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Seria I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 i Seria 200
Autosamplery GC i LC Shimadzu
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
Inne uwagi
Średnica wkładek różni się w zależności od producenta. Tylko następujące numery katalogowe wkładów są kompatybilne z fiolkami z dużymi otworami.
- 24719, 24720 Wkład szklany, dno stożkowe, 6 x 29 mm
- 24721 Wkład szklany z dolną sprężyną, 6 x 29 mm
- 24722 Wkład polipropylenowy ze sprężyną dolną, 6 x 29 mm
- 24717, 24718 Wkładka szklana z dnem stożkowym, 6 x 31 mm
- 24715, 24716 Wkładka szklana, płaskie dno, 6 x 31 mm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Field Studies of Wasmannia auropunctata Alkylpyrazines: Towards Management Applicat ions.
Troyer, Elisa J., et al.
Sociobiology, 54.3, 1-18 (2009)