Merck
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm clear glass vial (large opening)
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm clear glass vial (large opening)
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Średnica wewnętrzna (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Wielkość opakowania