Kluczowe dokumenty
33233-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm
Synonim(y):
PTFE/Rubber Crimp Caps
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
wymiary otworu
4.8 mm
uszczelka śr. × grubość
11 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)