Kluczowe dokumenty
SU860095
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
opis
durometer: 45° shore A
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 100 ea
septa śr. × grubość
11 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
kompatybilność
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
Inne uwagi
Zalecane dla: CTC PAL, autosamplerów TriPlus
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)