Wstecz
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
Products
Kategoria produktu
septa (1)
Marka
Supelco (1)
Średnica (mm)
Typ zamknięcia
Kolor
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
SU860094
Vial crimp seals for SPME, 11 mm,
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Wybierz maksymalnie 4 produkty do porównania
Porównaj
Wyczyść wszystko
Polski - PL
English - EN
Dowiedz się więcej