Key Documents
SU860094
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
Właściwości
closure type crimp seal
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
septa śr. × grubość
11 mm × 1.3 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)