Kluczowe dokumenty
SU860035
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass (with marking spot)
Właściwości
Large opening (6.0 mm)
opakowanie
pkg of 100 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
12 mm
śr. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)