Kluczowe dokumenty
29305-U
Supelco
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
snap cap, PTFE/silicone septum
Synonim(y):
Certyfikowane polipropylenowe kapsle do fiolek z uszczelkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
Właściwości
closure type blue polypropylene snap cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)