DWK11-0053K
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
black PTFE/silicone cap
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black PTFE/silicone cap
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-0053K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chromatography
Cechy i korzyści
- 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
- Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
- Approved for GC and LC (where noted).
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)