27423
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Snap Ring Vial, 100μL, polypropylene, 100 pk
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural polypropylene vial
opis
with molded conical insert
Właściwości
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.1 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
kompatybilność
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)