Kluczowe dokumenty
Z162515
Sigma-Aldrich
Wheaton PP autosampler vials, Snap Ring
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, 5 × 11 serum finish, thread for 11 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
natural polypropylene vial
Właściwości
closure type snap ring vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
0.1 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Opis ogólny
0.1 mL vol., 12 × 32 mm. Lightweight, nonbreakable, high chemical resistance. Compatible with Beckman®, Agilent®, PerkinElmer®, Spectra-Physics® autosamplers.
1PAK = 1,000 vials
0.1PAK = 100 vials
Informacje prawne
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Spectra-Physics is a registered trademark of Newport Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)