Merck
10914
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
IPA, 1-Methylvinyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
1280347
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
94 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isopropenyl acetate is a superior acetylating agent and decomposes into ketene and acetone by heating in presence of acid catalysts. Iodine in isopropenyl acetate is a unique catalyst for the acetylation of a variety of alcohols, phenols and amines under solvent free conditions.
Inne uwagi
prices for bulk quantities on request
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular iodine in isopropenyl acetate (IPA): a highly efficient catalyst for the acetylation of alcohols, amines and phenols under solvent free conditions.
Ahmed N and van Lier JE.
Tetrahedron Letters, 47(30), 5345-5349 (2006)
Reactions of isopropenyl acetate.
Hagemeyer HJ and Hull DC.
Ind. and Eng. Chem., 41(12), 2920-2924 (1949)