Kluczowe dokumenty
19390
Vinyl butyrate
contains 20 ppm 4-methoxyphenol as stabilizer, ≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
1744933
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
zawiera
20 ppm 4-methoxyphenol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410
gęstość
0.899 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
MEGHWIAOTJPCHQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Maślan winylu powoduje transestryfikację naturalnego flawonoidu bergeniny unieruchomionego na funkcjonalizowanym kwasem karboksylowym szkle o kontrolowanych porach.
Zastosowanie
Maślan winylu został użyty jako donor acylu w syntezie estrów cytronelowych (octanu, propionianu, maślanu, kaprynianu i laurynianu) przy użyciu immobilizowanej antyarktycznejipazy B Candida.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Giulia Martelli et al.
Bioorganic chemistry, 88, 102975-102975 (2019-05-19)
Obtainment and testing of pure enantiomers are of great importance for bioactive compounds, because of the assessed implications of enantioselectivity in receptor-mediated responses. Herein we evaluated the use of biocatalysis to obtain enantiomerically pure β-lactam intermediates further exploited in the
Betzaida Castillo et al.
Biotechnology and bioengineering, 94(3), 565-574 (2006-02-24)
Enzymes are attractive catalysts for the production of optically active compounds in organic solvents. However, their often low catalytic activity in such applications hampers their practical use. To overcome this, we investigated the effectiveness of the covalent modification of alpha-chymotrypsin
Ionic liquids improve citronellyl ester synthesis catalyzed by immobilized Candida antarctica lipase B in solvent-free media.
Lozano P, et al.
Green Chemistry, 9(7), 780-784 (2007)
Betzaida Castillo et al.
BMC biotechnology, 6, 51-51 (2006-12-26)
Enzymes have been extensively used in organic solvents to catalyze a variety of transformations of biological and industrial significance. It has been generally accepted that in dry aprotic organic solvents, enzymes are kinetically trapped in their conformation due to the
Mozaffar Shakeri et al.
Journal of biotechnology, 145(3), 281-283 (2009-12-02)
We examined the activity of free Rhizopus oryzae lipase (ROL) and ROL immobilized on mesoporous materials in transesterification reactions in various dialkylimidazolium-cation based ionic liquids. For free ROL, the highest activity (0.39 U/mg protein) was obtained in [OMIm][PF(6)] followed by