Kluczowe dokumenty
380806
Vinyl 4-tert-butylbenzoate
99%
Synonim(y):
4-(1,1-dimetyloetylo)benzoesan winylu
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
380806-500ML | |
380806-100ML | 4061838146175 |