Merck
278351
Sigma-Aldrich
Isobutyl vinyl ether
contains 0.1% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
Synonim(y):
Vinyl isobutyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1560159
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
3.45 (vs air)
ciśnienie pary
68 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
0.1% potassium hydroxide as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
gęstość
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isobutyl vinyl ether (IBVE) is a vinyl ether monomer that finds wide application in the polymer industry. It is utilized in various applications such as adhesives, coatings, sealants, ink production, elastomers, agricultural chemicals, and specialty polymer formulations due to its desirable properties, including high reactivity, oxygen permeability, good solvency, and crosslinking capability. It is also used in various Biomedical Applications which include, drug delivery systems, tissue engineering, and biocompatible coatings.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic