Merck
268534
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-methylpyridine
99%
Synonim(y):
2-Methyl-3-pyridinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
mp
168-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3
Klucz InChI
AQSRRZGQRFFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
WitaminaB6 jest aktywną pochodną 3-hydroksy-2-metylopirydyny.
Zastosowanie
3-hydroksy-2-metylopirydyna została użyta w syntezie pirymidyny.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyridoxal phosphate decreases in plasma but not erythrocytes during systemic inflammatory response.
Dinesh Talwar et al.
Clinical chemistry, 49(3), 515-518 (2003-02-26)
S M Bromidge et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(16), 1863-1866 (2000-09-02)
Bisaryl ethers have been identified with excellent 5-HT2C affinity and selectivity over both 5-HT2A and 5-HT2B receptors. Compounds such as 11, 27 and 38 have potent oral activity in a centrally mediated pharmacodynamic model of 5-HT2C function and their potential
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with