P66807
3-Pyridinemethanol
98%
Synonim(y):
ω-Hydroxy-3-picoline, 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridyl carbinol
About This Item
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
tw
154 °C/28 mmHg (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter