Kluczowe dokumenty
191752
3-Phenoxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
3-Fenoksybenzaldehyd, 5-Fenoksybenzaldehyd, m-(fenyloksy)benzaldehyd, m-fenoksybenzaldehyd
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
169-169.5 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenoxy
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Klucz InChI
MRLGCTNJRREZHZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?