Kluczowe dokumenty
190284
3-Phenoxybenzyl alcohol
98%
Synonim(y):
(3-fenoksyfenylo)metanol, 1-hydroksymetylo-3-fenoksybenzen, 3-fenoksybenzenometanol, Alkohol m-fenoksybenzylowy, Eter 3-(hydroksymetylo)difenylowy
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
bp
135-140 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenoxy
ciąg SMILES
OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
Klucz InChI
KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
588.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
309 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?