Merck
413496
Sigma-Aldrich
Dodecyl vinyl ether
98%
Synonim(y):
Lauryl vinyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4382 (lit.)
tw
117-120 °C (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC=C
InChI
1S/C14H28O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
Klucz InChI
LAYAKLSFVAPMEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Synthesis of ABA Type Block Copolymers of Poly (Ethylene Glycol) and Poly (Dodecyl Vinyl Ether): Research on cationic polymerization of dodecyl vinyl ether yielding ABA type block copolymer, used as surfactant in emulsion polymerization (YH Gursel, A Sarac, BF Senkal, 2014).
  • A sustainable polymer and coating system based on renewable raw materials: Focus on monomers like methoxybutenolide and dodecyl vinyl ether derived from biomass, used as a biobased crosslinker (JGH Hermens, T Freese, G Alachouzos, ML Lepage, 2022).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)