Merck
375241
Sigma-Aldrich
Propyl vinyl ether
99%
Synonim(y):
1-(Ethenyloxy)propane, 1-(Vinyloxy)propane, n -Propyl vinyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
365 °F
zawiera
0.1% potassium hydroxide as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
tw
65 °C (lit.)
gęstość
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCOC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
OVGRCEFMXPHEBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
O Schalk et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(45), 11105-11112 (2015-10-23)
A series of different alkyl vinyl ethers is investigated to decipher the possible reaction channels upon photoexcitation to the π3s-Rydberg and the ππ*-valence state at 200 nm using time-resolved photoelectron spectroscopy and on-the-fly time-dependent density functional theory dynamics simulations. The