Merck
422177
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl ether
contains 0.1% KOH as stabilizer, 99%
Synonim(y):
Ethoxyethylene
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
605351
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
eCl@ss:
39021025
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
0.1% KOH as stabilizer
0.1% potassium hydroxide as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
bp
33 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl vinyl ether, also known as ethoxy ethane is highly reactive due to the presence of the vinyl group and the ether functionality. It can polymerize via different methods like radical polymerization, cationic polymerization, oroxidative polymerization, yielding poly(ethyl vinyl ether) or PVE. It is widely used as a monomer to synthesize copolymers and block polymers with thermal stability and flexibility for various applications such as the synthesis of silicone hydrogel for contact lenses, tissue engineering, 3D bioprinting, drug delivery, and Li-ion batteries.
Zastosowanie
  • Para-selektywna ketonizacja wspomagana szablonem wielokrotnego użytku z wiązaniem H: W tym badaniu omówiono zastosowanie eteru etylowo-winylowego w procesach katalitycznych z udziałem palladu i heksafluoroizopropanolu w celu osiągnięcia para-selektywności w ketonizacji, istotnej dla syntezy złożonych związków organicznych stosowanych w farmacji i materiałoznawstwie (A Maji, A Dahiya, G Lu, T Bhattacharya, 2018).
  • Mechanistyczny wgląd w fotokontrolowaną polimeryzację kationową: Bada fotokontrolowaną polimeryzację eteru etylowo-winylowego, dostarczając cennej wiedzy na temat rozwoju materiałów reagujących na światło, które mogą mieć zastosowanie w dostarczaniu leków i inteligentnych systemach materiałowych (Q Michaudel, T Chauviré, V Kottisch, 2017).
Ethyl vinyl ether can be used as:
  • A monomer to synthesize amphiphilic block copolymers to fabricate protein-repelling polymersomes to produce spherical nanoparticles. These nanoparticles can be used as drug carriers.
  • A precursor to synthesize polymer electrolytes and cathode materials for solid-state lithium-ion batteries via UV photopolymerizations.
  • A monomer to synthesize poly(vinyl ether)s with controlled molecular weight and narrow dispersity via photoinduced free radical-promoted cationic reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. These polymers are used to fabricate 3D objects with different thicknesses by employing stereolithography-based 3D printing.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
O Schalk et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(45), 11105-11112 (2015-10-23)
A series of different alkyl vinyl ethers is investigated to decipher the possible reaction channels upon photoexcitation to the π3s-Rydberg and the ππ*-valence state at 200 nm using time-resolved photoelectron spectroscopy and on-the-fly time-dependent density functional theory dynamics simulations. The
Laurance G Beauvais et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(20), 7370-7378 (2005-05-19)
Soluble methane monooxygenase (sMMO) isolated from Methylococcus capsulatus (Bath) utilizes a carboxylate-bridged diiron center and dioxygen to catalyze the conversion of methane to methanol. Previous studies revealed that a di(mu-oxo)diiron(IV) intermediate termed Q is responsible for the catalytic activity with
Eden Tesfu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(1), 70-71 (2006-01-05)
A Pd(II) reagent has been generated at preselected sites on an electrochemically addressable chip and used to effect the oxidation of the neighboring alcohols on the polymer coating the chip's surface. The resulting carbonyls were then used to accomplish site-selective
Guotao Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(22), 6944-6945 (2008-05-10)
An efficient Au(I)-catalyzed synthesis of highly strained and functionalized bicyclo[3.2.0]heptanes is developed. Subsequent couplings with various nucleophiles offer additional structural features/complexity. These one-pot, three-component reactions are proposed to proceed via a key 1,3-dipolar cycloaddition between a Au carbenoid-containing carbonyl ylide
Natalia Chernyak et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12466-12469 (2012-07-21)
Anilines and ethyl vinyl ether can be used as precursors for a process that is the synthetic equivalent of the α-arylation of acetaldehyde enolate. The reaction manifests a high level of functional group compatibility, allowing the ready preparation of a