Merck
109983
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl vinyl ether
99%, contains triethanolamine as stabilizer, contains MEHQ as stabilizer
Synonim(y):
(2-Chloroethoxy)ethene, 1-Chloro-2-vinyloxyethane, 2-Chloroethyl vinyl ether, 2-Vinyloxyethyl chloride, Vinyl 2-chloroethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.55
Beilstein:
773787
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
760 mmHg ( 109 °C)
Próba
99%
zawiera
300-500 triethanolamine as stabilizer
50-100 MEHQ as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
109 °C (lit.)
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stavros Zouganelis et al.
Polymers, 11(9) (2019-09-19)
The cationic statistical copolymerization of n-butyl (be) and 2-chloroethyl vinyl ether (CEVE), is efficiently conducted using bis(η5-cyclopentadienyl)dimethyl zirconium (Cp2ZrMe2) in combination with tetrakis(pentafluorophenyl)borate dimethylanilinum salt [B(C6F5)4]-[Me2NHPh]+, as an initiation system. The reactivity ratios are calculated using both linear graphical and