Kluczowe dokumenty
27215
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, white PTFE/silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
Materiały
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 1000 ea
uszczelka śr.
11 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)