Przejdź do zawartości
KR
KO
Produkty
Zastosowania
Usługi
Dokumenty
Pomoc
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i biochemikalia
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Filtrowanie
Alternatywne, bardziej ekologiczne produkty
Mikrobiologia przemysłowa
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i synteza
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Testy środowiska i testy konopi
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Materiałoznawstwo i inżynieria materiałów
Badania mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badawcze i choroby
Produkcja na zamówienie
Testowanie na zamówienie
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla Life Science
Rozwój i produkcja IVD
Usługi związane z produktem
Pomoc
Karty charakterystyki (SDS)
Certyfikaty analizy (CoA)
Świadectwa pochodzenia (CoO)
Certyfikaty jakości (CoQ)
Dział Obsługi Klienta
Skontaktuj się z nami
FAQ
Jakość i regulacje
Kalkulatory i aplikacje
Webinary
Wstecz
Crimp top with fused glass liner, 12 x 32 mm, pk of 100
Products
Kategoria produktu
vials (1)
Marka
Supelco (1)
Średnica wewnętrzna (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Product Number
Opis
Cennik
24714
Crimp top with fused glass liner, 12 x 32 mm, pk of 100,
volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), crimp top, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
Rozwiń
Wyświetl ceny
Wybierz maksymalnie 4 produkty do porównania
Porównaj
Wyczyść wszystko
한국어 - KO
English - EN
Dowiedz się więcej