Key Documents
29054-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone/PTFE septum
blue polypropylene cap
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)