Kluczowe dokumenty
24421
SGE Syringes for Other Autosamplers
volume 10 μL, 10R-VA8X, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.5 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 10R-VA8X-2
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
25 ga
Właściwości
dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002924
igła dł. × śr. zewn.
53 mm × 0.5 mm
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Varian 8035, 8100, and 8200 GC Autosamplers
Opis ogólny
Autosampler umożliwia wprowadzanie próbek z fiolek do systemów LC lub GC. Zazwyczaj zawiera zmotoryzowane strzykawki do próbek, które pomagają w pobieraniu próbek z fiolki. Zastosowanie autosamplera i strzykawki może wyeliminować błąd ludzki i zwiększyć dokładność / precyzję wtrysku.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)