Kluczowe dokumenty
24445
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
REPL.NEEDLE N10-VA8100H,EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
25 ga
Właściwości
needle cone tip, side-port
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 037777
igła dł. × śr. zewn.
53 mm × 0.50 mm
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
Opis ogólny
Strzykawki RN umożliwiają łatwą wymianę igieł, które ulegną uszkodzeniu w terenie. Igła jest osadzona w miejscu zerowej podziałki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)