26889-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
cone tip stainless steel needle
rozmiar igły
23-26 ga
Właściwości
needle type F (cemented needle)
point style #1
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002822
dł. igły
42 mm
pojemność
10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SGE syringes are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most troublefree autosampler syringes available.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)