26887-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 5 μL, 5F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23-26 ga
Właściwości
needle type fixed tapered needle
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 001822
dł. igły
42 mm
pojemność
5 μL
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)