Kluczowe dokumenty
21929-U
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Synonim(y):
TM=["PerkinElmer"] Strzykawka autosystemowa firmy SGE
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23 ga
opis
color (lime)
Właściwości
needle type LTN (fixed)
gastight syringe, fixed needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 001957
dł. igły
70 mm
pojemność
5 μL
Opis ogólny
Strzykawki SGE [objętość 5 μL, 5F-PE-GT-0,63, rozmiar igły 23 ga (końcówka stożkowa), igła L 70 mm, typ igły, LTN (stała)] zostały zaprojektowane i przetestowane w celu spełnienia krytycznych specyfikacji autosamplera. Strzykawki te zostały zaprojektowane z unikalnym tłokiem, aby wyeliminować zginanie i zacieranie. Końcówka igłowa wytrzymuje wielokrotne i szybkie wstrzyknięcia, co czyni ją jedną z najbardziej bezawaryjnych strzykawek do autosamplerów. Końcówka stożkowa ze stali nierdzewnej, styl punktowy #1 jest zalecany do stosowania z wstępnie nawierconymi przegrodami. Kształt tej igły na strzykawce został opracowany z myślą o wielokrotnych i szybkich wstrzyknięciach do przegrody w autosamplerze.
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)