27114
Vials, screw top, silane-treated
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
opis
silanized
Właściwości
closure type screw top vial
deactivation Silanized
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
15 mm × 45 mm × 8 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Opis ogólny
Cap not included.
Zastosowanie
Został on wykorzystany do zbierania próbek feromonów od dorosłych samców chrząszcza Neoclytus mucronatus mucronatus, do analizy w GC-MS.
Cechy i korzyści
- Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
- Improved recovery of submicrogram polar compounds.
- Save time and money.
Przydatność
Kompatybilność autosamplerów
Agilent 7673A, seria I, II
Autosamplery LC Shimadzu
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, seria I, II
Autosamplery LC Shimadzu
Waters 48, 717, 717 Plus
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Yunfan Zou et al.
Environmental entomology, 45(1), 216-222 (2015-10-30)
The invasive Asian cerambycid beetle Callidiellum rufipenne (Motschulsky), informally known as the Japanese cedar longhorned beetle, was first detected in North America in North Carolina in 1997. The beetle has since been detected in neighboring states and is expected to
Male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Neoclytus mucronatus mucronatus.
Lacey, Emerson S., et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 122.2, 171-179 (2007)