Kluczowe dokumenty
SU860078
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Synonim(y):
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
black polypropylene hole cap
red PTFE/silicone
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
grubość septy
1.5 mm
dopasowywanie
thread for 13-425
kompatybilność
for use with 4 mL vial
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)