Kluczowe dokumenty
27369-U
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
white PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 1000 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
11 mm
śr. × grubość
11 mm × 0.075 in.
kompatybilność
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)