27137
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Synonim(y):
PK100 4ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/AL LINER
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
15 mm × 45 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)