Z256293
Wheaton sample vials with rubber lined caps
amber glass vial, volume 8 mL, thread for 15-425
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass vial
styrene-butadiene liner
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 144 ea
śr. zewn. × wys.
17 mm × 60 mm
pojemność
8 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab-File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)