Z188786
Wheaton sample vials
amber, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Synonim(y):
Szklane fiolki Wheaton
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
13 - 425
śr. × wys.
15 mm × 46 mm
pojemność
4 mL
kolor
amber
dopasowywanie
thread for 13-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z188786-1PAK | 4061832326184 |