CR99N11HH1
Polygard® CR Small Scale Capsule Filter
pore size 100.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonim(y):
Polygard® CR Small Scale Capsule Filter 100.0 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Długość
11.8 cm (4.6 in.)
śr. zewn.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
długość nominalna kartridża
4.6 in. (11.8 cm)
wielkość porów
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
cultured stem cell(s)
sample type wine
sample type food(s)
sample type soft drink
dopasowywanie
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Zastosowanie
industrial qc (product testing)
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Typowe zastosowania
Wysokowydajne filtry kapsułowe Polygard-CR, składające się z mediów polipropylenowych o stopniowanej gęstości, są szeroko stosowane w przemyśle napojów do filtracji cieczy i gazów w celu ochrony szczelniejszych filtrów.
Zgodność z przepisami
Filtry kapsułowe Polygard® CR Small Scale Capsule Filters zostały zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością zatwierdzonym przez akredytowaną jednostkę rejestrującą zgodnie z normą ISO 9000 Quality Systems Standard i są dostarczane z certyfikatem jakości. Każdy filtr kapsułowy jest wspierany przez przewodnik walidacji w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.
W celu zapewnienia identyfikowalności i łatwej identyfikacji każdy filtr jest oznaczony cechami identyfikacyjnymi.
Dostępnych jest wiele formatów
Linia produktów Polygard-CR oferuje pełen zakres obszarów filtracji, aby spełnić różne wymagania aplikacji. Oferowane są różne opcje połączeń w celu łatwej adaptacji do istniejących obudów. Małe kapsuły filtracyjne są dostępne jako narzędzie wyboru podczas oceny kilku konfiguracji mediów do stosowania w klarowaniu płynów procesowych.
Urządzenia te zostały opracowane w celu zminimalizowania objętości zatrzymania podczas oceny wielu konfiguracji mediów.