Kluczowe dokumenty
CGEP71TP3
Millipore Express® SHF 0.2µm Cartridge 10
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Synonim(y):
Millipore Express SHF Cartridge Filter 10 in. 0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millipore Express® SHF, Cartridge, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤30 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
10 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.54 m2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHF
wielkość porów
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
25 forward or 22 forward and 3 reverse SIP cycles of 30 min @ 135 °C; 25 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 10 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Produkty
Chromatografia wielokolumnowa ma tę zaletę, że zużywa mniej żywicy, zwiększa produktywność i umożliwia ciągłe przetwarzanie. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule technicznym.