CTGR01TP1
Aervent® 0.2 µm, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0
Synonim(y):
Aervent CTGR Cartridge Filter 10 in. 0.2 µm Code 0
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
steam-in-place compatible
linia produktu
Aervent®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Aervent®
Parametry
≤24 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
metody
gas filtration: suitable
Długość
10 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.65 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤35 mg/cartridge
Matryca
Aervent®
wielkość porów
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type gas
punkt pęcherzykowania
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
kod wkładu
Code 0
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
150 (100 forward/50 reverse) SIP cycles of 30 min @ 145 °C
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.