Merck
Strona głównaProduktyProdukcja farmaceutyczna i biofarmaceutycznaSterylna filtracja i kontrola obciążenia biologicznego
Sterylna filtracja i kontrola obciążenia biologicznego
Kontrola obciążenia biologicznego w procesach farmaceutycznych i biofarmaceutycznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego leków dla pacjentów. Filtry redukujące obciążenie biologiczne i sterylizujące są integralnymi elementami wszystkich strategii kontroli obciążenia biologicznego. Nasza szeroka oferta filtrów membranowych oferuje opcje wydajnego przetwarzania każdego strumienia farmaceutycznego i biofarmaceutycznego; od pożywek do hodowli komórkowych przez półprodukty procesowe po końcową sterylną filtrację. Nasze filtry membranowe zapewniają najwyższy poziom sterylności, są dostępne w różnych formatach i są obsługiwane przez kompleksowe pakiety dokumentacji, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie zgodności. 
Testery integralności
Testery integralności
W przypadku nieniszczących testów integralności filtrów, które są szybkie, niezawodne i powtarzalne, zautomatyzowany przyrząd testowy Integritest® 5 umożliwia testowanie punktu pęcherzykowego i dyfuzji w linii lub poza nią, z dodatkową możliwością testowania filtrów hydrofobowych po sparowaniu z jednostką testową Exact-Air ™ II na bazie wody.
Obudowy filtrów
Obudowy filtrów
Skonfigurowana tak, aby spełnić wszystkie potrzeby związane z procesami biofarmaceutycznymi i filtracją, nasza linia 4000™ pojedynczych okrągłych obudów filtrów ze stali nierdzewnej oferuje różnorodne konstrukcje T-Line i In-Line, a także szeroki zakres rozmiarów rur.
Sterylne filtry
Sterylne filtry
Jałowa filtracja za pomocą jednorazowych filtrów jest powszechną operacją w bioprzetwarzaniu i częścią każdej strategii kontroli obciążenia biologicznego. Filtracja sterylna zapewnia bezpieczeństwo mikrobiologiczne leku dla pacjentów. Dowiedz się, jak wybrać najlepszy filtr sterylizujący dla danego etapu procesu.
Filtry wstępne i kontrola obciążenia biologicznego
Filtry wstępne i kontrola obciążenia biologicznego
Filtry wstępne służą do usuwania cząstek stałych i ochrony dalszych operacji jednostkowych. Mogą być stosowane do ochrony kolumn lub przed filtrem sterylizującym w celu zwiększenia wydajności. Dowiedz się, jak nasze opłacalne filtry wstępne mogą poprawić ekonomikę procesu.
Filtry gazowe i odpowietrzające do bioprzetwarzania
Filtry gazowe i odpowietrzające do bioprzetwarzania
Odpowietrzniki gazowe i filtry odpowietrzające stosowane w całym procesie produkcji biomasy pomagają utrzymać ciśnienie zbliżone do otoczenia w zbiornikach produktu, bioreaktorach, systemach zamkniętych i/lub powiązanych instalacjach. Znajdź odpowiedni sterylny filtr odpowietrzający dla swoich potrzeb procesowych.
Końcowa sterylna filtracja i napełnianie
Końcowa sterylna filtracja i napełnianie
Pre-sterylizowane, jednorazowe systemy napełniania oferują szybkość i elastyczność dla krytycznych operacji końcowej filtracji i końcowego napełniania. Dowiedz się, jak postępy w aseptycznej filtracji upraszczają PUPSIT i umożliwiają zoptymalizowane operacje sterylnego napełniania.
Różnorodne laboratoryjne urządzenia filtracyjne, w tym kilka rozmiarów kolumn i kolb filtracyjnych, używane do filtracji buforów w badaniach naukowych.
Filtracja buforowa
Istnieje wiele opcji filtracji buforów w produkcji biomasy. Wybór filtra opiera się na potrzebach bezpieczeństwa biologicznego procesu, przepustowości buforu i ekonomii. Filtry do przetwarzania buforów w produkcji biomasy zapewniają kontrolę obciążenia biologicznego, sterylizację lub zatrzymywanie wirusów.
Niebieski zbiornik filtrujący wodę i jednostka sterująca ze stylizowanymi przedstawieniami cząsteczek wody i cząstek mediów filtracyjnych wokół niego, symbolizującymi proces filtracji mediów.
Filtracja mediów
Filtracja pożywek do hodowli komórkowych zapobiega zanieczyszczeniu bioreaktora. Wybór filtra sterylizującego, filtra mykoplazmowego lub filtra wirusowego zależy od ryzyka związanego z procesem. Dowiedz się, jak wybrać najlepszy filtr do filtracji mediów do hodowli komórkowych.
Dwóch techników w sterylnym środowisku obsługuje jednorazowy system montażowy Mobius 2D i 3D. Są oni ubrani w pełne kombinezony ochronne do pomieszczeń czystych, wraz z kapturami i maskami, zapewniając proces wolny od zanieczyszczeń.
Zespoły jednorazowego użytku
Zespoły i systemy jednorazowego użytku 2D i 3D firmy Mobius® do zarządzania sterylnymi płynami oferują elastyczne opcje produkcji dla firm biofarmaceutycznych, od przygotowywania mediów i buforów po aplikacje końcowego napełniania.
Oferta złączy i znaczników bezpieczeństwa do sterylnych systemów pobierania próbek NovaSeptum® GO, w tym złącze TC, złącze Ingold®, złącze TC In-Line Butt End, złącze TC In-Line.
Sterylne pobieranie próbek
Zamknięta metoda sterylnego pobierania próbek jest coraz częściej preferowana przez organy regulacyjne w porównaniu z tradycyjnymi metodami pobierania próbek, takimi jak szklane butelki lub zawory ze stali nierdzewnej typu SIP (steam-in-place). System sterylnego pobierania próbek NovaSeptum® GO został zaprojektowany w celu zapewnienia elastyczności i bezpieczeństwa potrzebnego podczas pobierania próbek w dowolnym punkcie aseptycznego lub sterylnego procesu produkcji biomasy.
Trio jednorazowych rozwiązań mieszających Mobius®, z których każde charakteryzuje się elegancką konstrukcją ze stali nierdzewnej z kultowym niebiesko-różowym logo paska Möbiusa. Mieszalniki różnią się wielkością i są zamontowane na ramach na kółkach, co podkreśla ich mobilność i łatwość integracji z różnymi procesami produkcji farmaceutycznej.
Miksery jednorazowego użytku
Nasza pełna gama jednorazowych rozwiązań mieszających Mobius® może zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie mieszania składników farmaceutycznych od półproduktów do końcowych produktów leczniczych, a także przygotowywania roztworów procesowych, takich jak bufory i pożywki.