Kluczowe dokumenty
MSPHL7248
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Cartridge
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Durapore Cartridge Filter 20 in. 0.45 μm Code 7
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiały
PVDF
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤40 mg/cartridge
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Uwaga dotycząca przygotowania
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany