HVHP04700
PVDF Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
125 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
75 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punkt pęcherzykowania
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Zastosowanie
- Air clarification
- Gas and solvent filtration