FHLC04700
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Hydrofilowe dyski filtracyjne z membraną politetrafluoroetylenową
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
130 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
140 μm , maximum
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
wielkość porów
0.45 μm pore size
80 % porosity
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Hydrophilic membrane can be used to filter aqueous fluids without prior wetting
•Ultraclean membrane will not add extractables to your samples or solvents
Applications:
HPLC Mobile Phase Filtration; Clarifying Acids, Bases and Dilute Protein Solutions; Isolating RNA
Zastosowanie
- HPLC mobile phase filtration
- Clarifying acids, bases, and dilute protein solutions
- Isolating RNA
- Microplastics analysis