LSWP02500
PTFE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Mitex™, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
Synonim(y):
Hydrofobowe dyski filtracyjne z membraną politetrafluoroetylenową
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
agency
in accordance with NIOSH 2011
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Mitex™
Parametry
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
170 μm
kolor
white
Matryca
Mitex™
wielkość porów
5.0 μm pore size
60 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Zastosowanie
- Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
- Clarifying propellants
- Isolating RNA
- Air monitoring