Kluczowe dokumenty
GE17-0412-01
HiTrap® Blue High Performance
Cytiva 17-0412-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
Cibacron Blue F3G-A
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0412-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
rozmiar
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-13
Zakres roboczy
4-12
Opis ogólny
HiTrap® Blue HP is prepacked with Blue Sepharose High Performance for capture of a wide range of biomolecules, including: albumin, interferon, a broad range of nucleotide-dependent enzymes, α2-macroglobulin, coagulation factors, and related proteins.
Zastosowanie
Blue Sepharose High Performance is a group specific adsorbent with affinity for a wide variety of enzymes. The dye ligand, Cibacron Blue F3G-A, is covalently attached to the matrix via the triazine part of the dye molecule. Some Proteins interact biospecifically with the dye due to its structural similarity with nucleotide cofactors, while others, such as albumin and interferon, bind in a less specific manner by electrostatic and/or hydrophobic interactions with the aromatic anionic ligand.
Cechy i korzyści
  • Can be used for depletion of albumin from serum.
  • Cibacron Blue F3G-A, the ligand, is covalently attached to the highly cross-linked Agarose medium and is stable over a pH range of 4 to 12 for use and 3 to 13 for cleaning.
  • The columns can be operated with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system such as ÄKTA® design or FPLC System.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Oczyszczanie enzymów metodą chromatografii powinowactwa przy użyciu produktów 5' AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP i Blue Sepharose® 6 Fast Flow.
Performing a Purification of NAD+-dependent dehydrogenases and ATP-dependent kinases with 5’ AMP Sepharose 4B, HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać lub usuwać albuminy za pomocą Blue Sepharose i Capto Blue firmy Cytiva.
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.
Zobacz wszystko