Kluczowe dokumenty
GE17-0413-01
HiTrap® Blue High Performance
Cytiva 17-0413-01, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
Cibacron Blue F3G-A
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0413-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
rozmiar
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-13
Zakres roboczy
4-12
Opis ogólny
799 Blue HP jest wstępnie pakowany z Blue 812 High Performance do wychwytywania szerokiej gamy biomolekuł, w tym: albuminy, interferonu, szerokiej gamy enzymów zależnych od nukleotydów, α2-makroglobuliny, czynników krzepnięcia i powiązanych białek.
Zastosowanie
Blue 812 High Performance to specyficzny dla grupy adsorbent o powinowactwie do szerokiej gamy enzymów. Ligand barwnika, Cibacron Blue F3G-A, jest kowalencyjnie przyłączony do matrycy poprzez triazynową część cząsteczki barwnika. Niektóre białka oddziałują biospecyficznie z barwnikiem ze względu na jego podobieństwo strukturalne do kofaktorów nukleotydowych, podczas gdy inne, takie jak albumina i interferon, wiążą się w mniej specyficzny sposób poprzez oddziaływania elektrostatyczne i/lub hydrofobowe z aromatycznym ligandem anionowym.
Cechy i korzyści
  • Może być stosowany do usuwania albuminy z surowicy.
  • Cibacron Blue F3G-A, ligand, jest kowalencyjnie przyłączony do wysoce usieciowanego podłoża agarozowego i jest stabilny w zakresie pH od 4 do 12 podczas użytkowania i od 3 do 13 podczas czyszczenia.
  • Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak 6259 Design lub 2008 System.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page shows how to separate or remove albumin by affinity chromatography using HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow.
This page shows how to remove albumin from affinity chromatography samples using HiTrap™ Blue HP or Blue Sepharose® 6 Fast Flow from GE Healthcare.
Oczyszczanie enzymów metodą chromatografii powinowactwa przy użyciu produktów 5' AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP i Blue Sepharose® 6 Fast Flow.
Performing a Purification of NAD+-dependent dehydrogenases and ATP-dependent kinases with 5’ AMP Sepharose 4B, HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-0413-014061837620218