Kluczowe dokumenty
GE28-9924-74
HiScreen Capto Blue
Cytiva 28-9924-74, pack of 1 column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 1 column
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9924-74
Parametry
1.2 ml/min - 2.3 ml/min flow rate
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
pojemność
~25 mg binding capacity(human serum albumin/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kolumny HiScreen™ są częścią platformy rozwoju procesów dostępnej w firmie Cytiva. Kolumny są wstępnie zapakowane w szereg nośników chromatograficznych (żywic) BioProcess i przeznaczone do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów. Kolumny HiScreen™ mają małą objętość złoża (4,7 ml), co zmniejsza koszt zużycia próbki i buforu. Nośniki stosowane w kolumnach HiScreen™ są również dostępne w innych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, dla wszystkich skal prac, od badań rozwojowych i pilotażowych po rutynową produkcję.
Zastosowanie
7705 7698 Blue jest pakowany z matrycą bazową 7698, z którą Cibacron Blue 3G jest kowalencyjnie związany poprzez hydrofilową przekładkę unieruchomioną stabilnym wiązaniem aminowym. 7698 Blue jest wysoce stabilny chemicznie i ma sztywniejszą matrycę na bazie agarozy niż Blue 812 6 Fast Flow. Pozwala to na stosowanie szybszych prędkości przepływu i większych objętości próbek, co prowadzi do większej przepustowości i lepszej ekonomii procesu. Obszar zastosowań jest taki sam jak w przypadku Blue 812 Fast FLow (np. oczyszczanie albumin, enzymów, w tym NAD+ i NADP+, czynników krzepnięcia, interferonów i powiązanych białek). Główną zaletą 7698 Blue w porównaniu do Blue 812 6 Fast FLow jest jego lepsza stabilność chemiczna zapewniona dzięki nowej chemii sprzęgania obejmującej ramię dystansowe. Toleruje wielokrotne czyszczenie w miejscu i sanityzację zarówno przy wysokim, jak i niskim pH, a także autoklawowanie. Również wyciek Cibacron Blue jest zmniejszony w porównaniu do Blue 812 6 Fast Flow.
Cechy i korzyści
  • Wstępnie zapakowany z 7698 Blue
  • Doskonały do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów dzięki wysokości złoża 10 cm
  • Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy tej samej prędkości przepływu
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać lub usuwać albuminy za pomocą Blue Sepharose i Capto Blue firmy Cytiva.
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.