GE28-9782-43
HiScreen™ Blue Fast Flow
Cytiva 28-9782-43
About This Item
Polecane produkty
ligand
Cibacron Blue
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9782-43
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 0.1 M potassium phosphate)
(20% Ethanol, 0.9% NaCl, 1 mM Ca2₊ and 1 mM Mn2₊)
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-13
Zakres roboczy
4-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
7705 Blue FF jest pakowany z nośnikiem chromatograficznym BioProcess Blue 812 6 Fast Flow. Podłoże to zawiera barwnik Cibacron Blue 3G kowalencyjnie przyłączony do matrycy 812 6 Fast FLow metodą sprzęgania triazynowego. Niebieski barwnik wiąże wiele białek, takich jak albumina, interferon, lipoproteiny i czynniki krzepnięcia krwi. Wiąże również kilka enzymów, w tym kinazy, dehydrogenazy i większość enzymów wymagających kofaktorów zawierających adenyl (np. NAD).
Cechy i korzyści
- Może być stosowany do usuwania albuminy.
- Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnego opracowywania procesów.
- Doskonały wybór do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów ze względu na wysokość złoża 10 cm.
- Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża.
- Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora
- Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać lub usuwać albuminy za pomocą Blue Sepharose i Capto Blue firmy Cytiva.
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.